(3-Chlorphenyl)acetonitril ≥99%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15673.06 A15673.14 A15673.22
A15673.06EA 19.2 EUR InStock
A15673.06 A15673.14 A15673.22
(3-Chlorphenyl)acetonitril ≥99%
(3-Chlorphenyl)acetonitril
Purity: 99% CAS No.: 1529-41-5 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5437 Odour: Pungent Melting Point: 11-13° Boiling Point: 134-136°/10mm Beilstein Reference: 2042965 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001908
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 11…13 °C
Dichte: 1.189
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001908
CAS-Nummer: 1529-41-5
EINECS: 216-213-9
UN: 3276
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..