2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010358-25G 010358-100G 010358-250G 010358-5G
FLUO010358-25GEA 97.2 EUR InStock
FLUO010358-25G FLUO010358-100G FLUO010358-250G FLUO010358-5G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
MDL Number: MFCD00272565
CAS-Nummer: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge