3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
92176-25G 92176-5G
SIAL92176-25GEA 369 EUR InStock
SIAL92176-25G SIAL92176-5G
3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00040716
CAS-Nummer: 3840-30-0
EINECS: 223-330-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge