4'-Ethoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A11031.06 A11031.14 A11031.22
A11031.06EA 29.3 EUR InStock
A11031.06 A11031.14 A11031.22
4'-Ethoxyacetophenon ≥98%
4'-Ethoxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 1676-63-7 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 145-146°/13mm Beilstein Reference: 636783 MDL No.: MFCD00009095
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 35…38 °C
Flash-Pt: 134 °C (273 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009095
CAS-Nummer: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..