4-Toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
106631-100G 106631-500G 106631-5G
SIAL106631-100GEA 58.3 EUR InStock
SIAL106631-100G SIAL106631-500G SIAL106631-5G
4-Toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Toluoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000696
CAS-Nummer: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge