(2,4,6-Trifluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007700-1G 007700-5G
FLUO007700-1GEA 72.9 EUR InStock
FLUO007700-1G FLUO007700-5G
(2,4,6-Trifluorphenyl)acetonitril
(2,4,6-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
MDL Number: MFCD00061221
CAS-Nummer: 220227-80-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge