2',3'-Difluoropropiophenone
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004871-5G 004871-10G
FLUO004871-5GEA 142 EUR InStock
FLUO004871-5G FLUO004871-10G
2',3'-Difluoropropiophenone
2',3'-Difluoropropiophenone
Formel: C₉H₈F₂O
MW: 170.156 g/mol
MDL Number: MFCD00061141
CAS-Nummer: 236754-63-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge