2',4',6'-Trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007471-1G 007471-5G 007471-25G
FLUO007471-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO007471-1G FLUO007471-5G FLUO007471-25G
2',4',6'-Trifluoracetophenon
2',4',6'-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
MDL Number: MFCD00061194
CAS-Nummer: 51788-77-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge