3-(Trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007583-10G 007583-50G
FLUO007583-10GEA 48.8 EUR InStock
FLUO007583-10G FLUO007583-50G
3-(Trifluormethyl)benzamid
3-(Trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO
MDL Number: MFCD00014802
CAS-Nummer: 1801-10-1
EINECS: 217-289-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge