4-Fluor-o-toluidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001687-25G 001687-100G 001687-10G
FLUO001687-25GEA 31.1 EUR InStock
FLUO001687-25G FLUO001687-100G FLUO001687-10G
4-Fluor-o-toluidin
4-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 14 °C
Dichte: 1,1263 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00007832
CAS-Nummer: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge