2-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007855-5G 007855-10G 007855-1G
FLUO007855-5GEA 296 EUR InStock
FLUO007855-5G FLUO007855-10G FLUO007855-1G
2-(Difluormethoxy)benzylalkohol
2-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MDL Number: MFCD00236226
CAS-Nummer: 72768-94-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge