4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007589-5G 007589-25G 007589-100G
FLUO007589-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO007589-5G FLUO007589-25G FLUO007589-100G
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 49,5…50.5 °C (0.2 mmHg)
Melting Pt: 31…33 °C
MDL Number: MFCD00042422
CAS-Nummer: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge