4'-Iodacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
003065-25G 003065-100G
FLUO003065-25GEA 121 EUR InStock
FLUO003065-25G FLUO003065-100G
4'-Iodacetophenon
4'-Iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
Siedepunkt: 145…150 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 80…84 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045320
CAS-Nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge