3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
140856-250G 140856-50G
SIAL140856-250GEA 54.5 EUR InStock
SIAL140856-250G SIAL140856-50G
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 455 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002950
CAS-Nummer: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge