Bromkresolpurpur, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B5880-100G B5880-25G B5880-5G
SIALB5880-100GEA 618 EUR InStock
SIALB5880-100G SIALB5880-25G SIALB5880-5G
Bromkresolpurpur, Sigma-Aldrich®
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Melting Pt: 242
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge