2,4-Xylylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002551-5G 002551-25G
FLUO002551-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO002551-5G FLUO002551-25G
2,4-Xylylisothiocyanat
2,4-Xylylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
Siedepunkt: 262…263 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 31,5 °C
MDL Number: MFCD00022054
CAS-Nummer: 39842-01-8
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge