2,4,6-Trimethylphenylboronsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AC35979.250 AC35979.1
MAYBAC35979.250EA 0 EUR InStock
MAYBAC35979.250 MAYBAC35979.1
2,4,6-Trimethylphenylboronsäure
2,4,6-Trimethylphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₂
MDL Number: MFCD00236060
CAS-Nummer: 5980-97-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge