2-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W511609-1KG W511609-5KG
SIALW511609-1KGEA 1180 EUR InStock
SIALW511609-1KG SIALW511609-5KG
2-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
2-Methylquinoxaline
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144.18 g/mol
Siedepunkt: 245
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006727
CAS-Nummer: 7251-61-8
EINECS: 230-664-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..