Cycloheptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C98403-25G C98403-5G
SIALC98403-25GEA 139 EUR InStock
SIALC98403-25G SIALC98403-5G
Cycloheptan, Sigma-Aldrich®
Cycloheptan
Formel: C₇H₁₄
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004147
CAS-Nummer: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN: 1206
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge