1-Cyclohexylethanol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B20363.06 B20363.14
B20363.06EA 98.8 EUR InStock
B20363.06 B20363.14
1-Cyclohexylethanol ≥98%
1-Cyclohexylethanol
Purity: 98% CAS No.: 1193-81-3 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 188-190° MDL No.: MFCD00001475
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Siedepunkt: 188…190 °C
Dichte: 0.92
Flash-Pt: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001475
CAS-Nummer: 1193-81-3
EINECS: 214-780-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87b02ed7f0ec80c1d02a0b5414c0585a6d8fadd9&vid=87b02ed7f0ec80c1d02a0b5414c0585a6d8fadd9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge