1-Hydroxy-9-fluorenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB12320.250 BTB12320.1
CHMPBTB12320.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB12320.250 MAYBBTB12320.1
1-Hydroxy-9-fluorenon
1-Hydroxy-9-fluorenon
Formel: C₁₃H₈O₂
MW: 196.21 g/mol
Siedepunkt: 353
Melting Pt: 115
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 6344-60-1
EINECS: 228-746-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge