Selenige Säure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
211176-10G 211176-250G 211176-50G
SIAL211176-10GEA 37.9 EUR InStock
SIAL211176-10G SIAL211176-250G SIAL211176-50G
Selenige Säure, Sigma-Aldrich®
Selenious acid
Formel: H₂O₃Se
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70 °C
Dichte: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011331
CAS-Nummer: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08430
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge