di-Natriumtetraborat, wasserfrei analytisches Reagens
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
15305.1600 15305.3600 15305.0600
KRAF15305.1600EA 93.8 EUR InStock
KRAF15305.1600 KRAF15305.3600 KRAF15305.0600
di-Natriumtetraborat, wasserfrei analytisches Reagens
di-Natriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
Siedepunkt: 1575 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 742 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge