Rubidiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
289310-100G 289310-25G
SIAL289310-100GEA 341 EUR InStock
SIAL289310-100G SIAL289310-25G
Rubidiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Rubidium carbonate
Formel: CO₃Rb₂
Melting Pt: 837 °C
Dichte: 2,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011188
CAS-Nummer: 584-09-8
EINECS: 209-530-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge