Tributylzinnmethanolat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
212090100 212090250 212091000
ACRO212090100EA 43.9 EUR InStock
ACRO212090100 ACRO212090250 ACRO212091000
Tributylzinnmethanolat 97%
Tributylzinnmethanolat
Formel: C₁₃H₃₀OSn
MW: 321.09 g/mol
Siedepunkt: 97…97.5 °C
Dichte: 1.11 g/cm³
Flash-Pt: 98 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009419
CAS-Nummer: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
UN: 2788
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4726 to 1.4746 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge