Tributylzinnmethanolat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A13355.22 A13355.30
A13355.22EA 222 EUR InStock
A13355.22 A13355.30
Tributylzinnmethanolat ≥97%
Tributylzinnmethanolat
Purity: 97% CAS No.: 1067-52-3 Molecular Formula: C13H30OSn Formula Weight: 321.09 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4740 Boiling Point: 124-126°/4mm Beilstein Reference: 3600960 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00009419
Formel: C₁₃H₃₀OSn
MW: 321.09 g/mol
Siedepunkt: 124…126 °C (4 mmHg)
Dichte: 1.120
Flash-Pt: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009419
CAS-Nummer: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge