Antimon(III)fluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07839.0005 8.07839.0250
8.07839.0005EA 24.8 EUR InStock
8.07839.0005 8.07839.0250
Antimon(III)fluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)fluorid
Formel: F₃Sb
MW: 178.76 g/mol
Siedepunkt: 376
Melting Pt: 292
Dichte: 4.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011218
CAS-Nummer: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00715
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4430 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 292 °C
Molar Mass 178.74 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 376 °C (1013 hPa)
Density 4.38 g/cm3 (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge