Cholinchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C7527-500G C7527-100G C7527-1KG
SIALC7527-500GEA 164 EUR InStock
SIALC7527-500G SIALC7527-100G SIALC7527-1KG
Cholinchlorid, Sigma-Aldrich®
Cholinchlorid
Formel: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139.62 g/mol
Melting Pt: 244…247 °C
Dichte: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011721
CAS-Nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge