Tetraphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15860.09 A15860.18 A15860.22
A15860.09EA 37.4 EUR InStock
A15860.09 A15860.18 A15860.22
Tetraphenylphosphoniumbromid ≥98%
Tetraphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 2751-90-8 Molecular Formula: (C6H5)4PBr Formula Weight: 419.31 Melting Point: 296-302° Beilstein Reference: 3922383 Merck Reference: 14,9237 MDL No.: MFCD00011915
Formel: C₂₄H₂₀BrP
MW: 419.3 g/mol
Melting Pt: 296…302 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011915
CAS-Nummer: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge