Tetraphenylphosphoniumbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009348-10G 009348-50G 009348-250G
FLUO009348-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009348-10G FLUO009348-50G FLUO009348-250G
Tetraphenylphosphoniumbromid
Tetraphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₄H₂₀BrP
MW: 419.3 g/mol
Melting Pt: 299…300 °C
MDL Number: MFCD00011915
CAS-Nummer: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge