Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumdihydrogenphosphat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


15190.2600 15190.3600 15190.5600 15190.1600
KRAF15190.2600EA 62.1 EUR InStock
KRAF15190.2600 KRAF15190.3600 KRAF15190.5600 KRAF15190.1600
Ammoniumdihydrogenphosphat analytisches Reagens
Ammoniumdihydrogenphosphat


Formel: NH₄H₂PO₄
Melting Pt: 190 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge