Ammoniumthiocyanat analytisches Reagens
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
06133.0600 06133.2600 06133.1600 06133.3600 06133.5600
KRAF06133.0600EA 29.9 EUR InStock
KRAF06133.0600 KRAF06133.2600 KRAF06133.1600 KRAF06133.3600 KRAF06133.5600
Ammoniumthiocyanat analytisches Reagens
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge