Dimethyldiselenid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
328502-1G 328502-5G
SIAL328502-1GEA 73 EUR InStock
SIAL328502-1G SIAL328502-5G
Dimethyldiselenid, Sigma-Aldrich®
Dimethyl diselenide
Formel: C₂H₆Se₂
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –82 °C
Dichte: 2,0009 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008254
CAS-Nummer: 7101-31-7
EINECS: 230-410-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge