Zirkonium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
230693-100G 230693-2KG 230693-500G
SIAL230693-100GEA 58.9 EUR InStock
SIAL230693-100G SIAL230693-2KG SIAL230693-500G
Zirkonium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2680 °C
Dichte: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge