Span® 65, Span® zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40122.0100 8.40122.0500
8.40122.0100EA 33.3 EUR InStock
8.40122.0100 8.40122.0500
Span® 65, Span® zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Span® 65
Formel: C₆₀H₁₁₄O₈
Dichte: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 26658-19-5
EINECS: 247-891-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 963.55 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 0.98 g/cm3 (25 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge