9-Phenanthrencarbaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B25648.03 B25648.06
B25648.03EA 32.5 EUR InStock
B25648.03 B25648.06
9-Phenanthrencarbaldehyd ≥97%
9-Phenanthrencarbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 4707-71-5 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00001175
Formel: C₁₅H₁₀O
MW: 206.24 g/mol
Melting Pt: 100…103 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001175
CAS-Nummer: 4707-71-5
EINECS: 225-194-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge