tert-Dodecyl mercaptan (mixture of isomers) ≥98,5%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471585-100ML 471585-2L 471585-18L
SIAL471585-100MLEA 56.6 EUR InStock
SIAL471585-100ML SIAL471585-2L SIAL471585-18L
tert-Dodecyl mercaptan (mixture of isomers) ≥98,5%, Sigma-Aldrich®
tert-Dodecyl mercaptan (mixture of isomers)
Formel: C₁₂H₂₆S
Siedepunkt: 227…248 °C (Lit.)
Dichte: 0,86 g/ml
MDL Number: MFCD00043233
CAS-Nummer: 25103-58-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge