2-Amino-5-methylpyridin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01317.1 SB01317EA SB01317.50
MAYBSB01317.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01317.1 MAYBSB01317EA MAYBSB01317.50
2-Amino-5-methylpyridin
2-Amino-5-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 227,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 74…77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006328
CAS-Nummer: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge