Hexamethyldisiloxan, 0.65 cSt (25°C), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
205389-100ML 205389-500ML 205389-5ML
SIAL205389-100MLEA 52.4 EUR InStock
SIAL205389-100ML SIAL205389-500ML SIAL205389-5ML
Hexamethyldisiloxan, 0.65 cSt (25°C), Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisiloxan
Formel: C₆H₁₈OSi₂
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –59 °C
Dichte: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 0,6 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008265
CAS-Nummer: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
REACH: 01-2119496108-31
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge