1,3,5-Trioxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T81108-100G T81108-25G T81108-2KG T81108-500G
SIALT81108-100GEA 46.4 EUR InStock
SIALT81108-100G SIALT81108-25G SIALT81108-2KG SIALT81108-500G
1,3,5-Trioxan, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioxan
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 114.5
Melting Pt: 60…62 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 38
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006563
CAS-Nummer: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09863
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..