Safety needles, Sterican®
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4670005S-01 4670035S-01 4670012S-01 4670016S-01 4670025S-01 4670002S-01 4670008S-01 4670045S-01 4670050S-01 4670052S-01 4670055S-01
BRAU4670005S-01EA 95.7 EUR InStock
BRAU4670005S-01 BRAU4670035S-01 BRAU4670012S-01 BRAU4670016S-01 BRAU4670025S-01 BRAU4670002S-01 BRAU4670008S-01 BRAU4670045S-01 BRAU4670050S-01 BRAU4670052S-01 BRAU4670055S-01
Safety needles, Sterican®
Injektionsnadeln
This single-use needle with safety protection is compatible with all standard Luer lock and Luer slip syringes.
  • Made of stainless chromium-nickel steel
  • Needle hub made of PP
The safety feature of Sterican® safety needle is in compliance with the EU Directive and provides an intuitive, one-handed activation. It securely and irreversibly locks the needle within the integrated shield for a safe disposal.
Zertifizierungen: In compliance with EU Directive 2010/32/EU. Colour coding according to ISO 6009.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..