Drucken
Dimethyladipat zur Synthese
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
MQ200
8.44004.0100 8.44004.1000
8.44004.0100EA 25 EUR
8.44004.0100 8.44004.1000
Dimethyladipat zur Synthese
Dimethyladipat
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 215…225 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10.3
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 107 °C
MDL Number: MFCD00008469
CAS-Nummer: 627-93-0
Merck Index: 13,00163