Natriumnitrit 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E250, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
13447-50KG 13447.9050
13447-50KGEA 1202.3 EUR InStock
13447-50KG HONE13447.9050
Natriumnitrit 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E250, Fluka™
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Siedepunkt: 320
Melting Pt: 280 °C
Dichte: 2.17 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99 - 100.5 %
Loss on drying (vacuum) Max. 0.25 %
Loss on drying (on silicagel, 4h) Max. 0.2 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..