Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniummetavanadat ≥99,5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

31153.9050 31153-25KG
HONE31153.9050EA 0 EUR InStock
HONE31153.9050 HONC31153-25KG
Ammoniummetavanadat ≥99,5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Ammonium metavanadate


Formel: NH₄VO₃
Melting Pt: 200 °C
Dichte: 2,3 g/cm3
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Nickel (Ni) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge