n-Heptan ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
34873-45L 34873-7L 34873-1L 34873-2.5L 34873-4X2.5L 34873-10L-RC 34873-18L
34873-45LEA 8011.48 EUR InStock
34873-45L 34873-7L 34873-1L 34873-2.5L 34873-4X2.5L 34873-10L-RC HONC34873-18L
n-Heptan ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
n-Heptan
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98,2…98.4 °C (1.000 hPa)
Melting Pt: –90,5 °C
Dichte: 0,69 g/cm³ (15 °C)
Flash-Pt: 6,7 %(V)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=8448ee44d4a93782bfa2900878099424dfa17053&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.3850 - 1.3890
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1.0 ppb
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1.0 ppb
Absorbance at 200 nm Max. 0.70
Absorbance at 210 nm Max. 0.40
Absorbance at 220 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.05
Absorbance at 245 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.387 (lit.)
Autoignition Temperature 433 °F
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..