Amberlyst® 15 H⁺ Form, trocken Ionenaustauscherharz, Supelco®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
06423-1KG 06423-250G
SIAL06423-1KGEA 254 EUR InStock
SIAL06423-1KG SIAL06423-250G
Amberlyst® 15 H⁺ Form, trocken Ionenaustauscherharz, Supelco®
Amberlyst® 15 H⁺ form
Amberlyst-15 is a Bronsted acidic resin catalyst.
  • Dry
Used as an acid resin catalyst for the conversion of furfuryl alcohol into ethyl levulinate in lipid ethanol and for biodiesel production from triolein in a batch reaction system by transesterification method at high temperatures. Strongly acidic cation exchange resin used as a heterogeneous acid catalysis; suitable for non-aqueous catalysis.
MDL Number: MFCD00145841
CAS-Nummer: 39389-20-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..