Ricinoleic acid ≥99% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R7257-100MG R7257-1G
SIALR7257-100MGEA 114 EUR InStock
SIALR7257-100MG SIALR7257-1G
Ricinoleic acid ≥99% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Ricinoleic acid
Formel: C₁₈H₃₄O₃
Dichte: 0,940 g/ml (20 °C) (Lit.)
Flash-Pt: 224 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00084840
CAS-Nummer: 141-22-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Colorless to Very Faint Yellow
Appearance (Turbidity) Clear
Appearance (Form) At 37 °C to 40 °C Liquid
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥99%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge