Molecular sieve deperoxidation, Perlen 10-20 mesh zur Deperoxidation und zum Trocken von Lösungsmitteln, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
69805-1KG 69805-250G
69805-1KGEA 588.13 EUR InStock
69805-1KG 69805-250G
Molecular sieve deperoxidation, Perlen 10-20 mesh zur Deperoxidation und zum Trocken von Lösungsmitteln, Fluka™
Molecular sieve deperoxidation
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Loss on ignition (900°C) Max. 3 %
Grain size 0.85-2.0 mm Min. 95 %
Capacity ≥20 % absorption capacity (water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge