Drucken
Quecksilber ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® zur Polarographie, dreifach destilliert
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
85967.180EA 111 EUR
85967.180 85967.260
Quecksilber ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® zur Polarographie, dreifach destilliert
Mercury
Formel: Hg
MW: 200.59 g/mol
Siedepunkt: 356.5
Melting Pt: –39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011035
CAS-Nummer: 7439-97-6
UN: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,5 %
In HNO3 unlösliche Anteile Max. 20 ppm
Ag (Silber) Max. 5 ppm
Bi (Bismut) Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,1 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,1 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,1 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0,5 ppm
Zn (Zink) Max. 0,5 ppm
Learn more