Drucken

p-Toluolsulfonylisocyanat ≥98,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Gefahr

41368-1ML 41368-10X1ML
41368-1MLEA 21.3 EUR
41368-1ML 41368-10X1ML
p-Toluolsulfonylisocyanat ≥98,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
p-Toluolsulfonylisocyanat
Formel: C₈H₇NO₃S
MW: 197.21 g/mol
MDL Number: MFCD00002030
CAS-Nummer: 4083-64-1
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a73ac921b5ab3fd72d557d0d96eb52226c124f0&vid=5a73ac921b5ab3fd72d557d0d96eb52226c124f0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more